Verde de bromocresol 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
34301.237EA 61.2 EUR
34301.237 34301.237_T
Verde de bromocresol 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Verde de bromocresol
  • Zona de viraje: pH 3,8-5,4
Formula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698.02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005874
Núm. CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test