Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico 0,2 g/l ethanol, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
34302.231EA 73.8 EUR
34302.231 34302.231_T
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico 0,2 g/l ethanol, TECHNICAL
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
  • Zona de viraje: pH 4,4 - 6,2
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269.3 g/mol
Pto. de inflamación: 20 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002425
Núm. CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,06199
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test