Azul de bromotimol 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
34303.234EA 83.3 EUR
34303.234 34303.234_T
Azul de bromotimol 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Azul de bromotimol
  • Zona de viraje: pH 6,0-7,6
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005872
Núm. CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test