Azul de bromofenol 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
34307.237EA 61.2 EUR
34307.237 34307.237_T
Azul de bromofenol 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Azul de bromofenol
  • Zona de viraje: pH 3,0-4,6
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test