Reactivo de Luff-Schoorl para determinación de azúcares reductores
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
5058.5000EA 131 EUR
5058.5000 5058.1000
Reactivo de Luff-Schoorl para determinación de azúcares reductores
Reactivo de Luff-Schoorl
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Passes test
Density (20/4) 1.14 - 1.16
pH (20°C) 9,7 - 10,3