Formaldehído 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
5534.9010EA 104 EUR
5534.9010 5534.1000
Formaldehído 7,5%, TECHNICAL, buffered (pH 7,0 ±0,2)
Formaldehído
Formula: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Pto. Ebullición: -19.3
Pto. de fusión: -92
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Índice Merck: 13,04259
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Formaldehyde) 7 - 9 %
pH (20°C) 6.8 - 7.2