Ácido bórico 10 g/l aqueous solution, VOLUSOL®, indicator_with
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
5732.5000EA 64.9 EUR
5732.5000 5732.5000_T
Ácido bórico 10 g/l aqueous solution, VOLUSOL®, indicator_with
Ácido bórico
Formula: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Pto. Ebullición: 185
Pto. de fusión: 160
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Índice Merck: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (W/V) 0.9 - 1.1 %
Appearance Clear green liquid
Sensitivity Passes test