VWR® Gurr™ Histological Fixatives, AFA
Proveedor: VWR Chemicals
81009.362EA
317
EUR
81009.362
81009.362_T
VWR® Gurr™ Histological Fixatives, AFA
Tintes
Reactivos de microscopía y tinción
Formalina alcohólica acidificada para la fijación de glicógeno.
Contiene ácido acético, etanol y formaldehído.