Silicagel, en gránulos, Chameleon® C 2 - 6 mm agente desecante
Proveedor: VWR Chemicals
83000.290EA 49.5 EUR
83000.290 83000.360
Silicagel, en gránulos, Chameleon® C 2 - 6 mm agente desecante
Silicagel
Desecantes no tóxicos para la absorción de la humedad de la atmósfera y corrientes de gas con sales de hierro como indicador de color. El material seco es de color naranja intenso y pasa a beige claro o blanco al absorber agua.
  • La capacidad de absorción de agua con una humedad relativa del 50% es como mínimo del 23%
  • La pérdida en secado a 140 °C es menor al 2%
  • A una concentración del 10% en agua, el pH es de 1,5 a 5
  • Se puede lograr la regeneración mediante calentamiento a 140 °C en un horno de secado
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Cambio de color Pasa test
Tamaño de partícula 2 - 6 mm
pH (20°C; 5 %) 2 - 5
Pérdida por secado (140°C) Max. 2 %
Capacidad de absorc.de agua(23°C;50 %RH) Min. 23 %