Silicagel, en gránulos, Chameleon® C 1 - 3 mm agente desecante
Proveedor: VWR Chemicals
Desecantes no tóxicos para la absorción de la humedad de la atmósfera y corrientes de gas con sales de hierro como indicador de color. El material seco es de color naranja intenso y pasa a beige claro o blanco al absorber agua.
- La capacidad de absorción de agua con una humedad relativa del 50% es como mínimo del 23%
- La pérdida en secado a 145 °C es menor al 2%
- A una concentración del 10% en agua, el pH es de 1,5 a 5
- Se puede lograr la regeneración mediante calentamiento a 140 °C en un horno de secado
Formula:
SiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 |
Resultados test especificaciones
Cambio de color | Pasa test |
Tamaño de partícula | 1 - 3 mm |
pH (20°C; 5 %) | 2 - 5 |
Pérdida por secado (140°C) | Max. 2 % |
Capacidad de absorc.de agua(23°C;50 %RH) | Min. 23 % |