Etanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
83801.360EA 44.6 EUR
83801.360 83801.410 83801.360_T 83801.410_T 83801.290 83801.290_T
Etanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3
Pto. de fusión: -117
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (V/V) Min. 69,5 %
Densidad (20/20) 0,880 - 0,890