Hierro 1.000 mg/l en ácido clorhídrido al 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Proveedor: VWR Chemicals
86677.260EA 45.2 EUR
86677.260 86677.180
Hierro 1.000 mg/l en ácido clorhídrido al 2% AVS TITRINORM patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de hierro
  • Trazable a SRM de NIST
  • Fabricado y testado en instalaciones acreditadas en ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Suministrado con certificado de análisis, valor real ±0,3%