Formaldehído 4% estabilizado, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Estabilización: estabilizado con metanol 0,5-1,5 %
9713.1000EA 16.5 EUR
9713.1000 9713.5000 9713.9025 9713.9010 9713.9201
Formaldehído 4% estabilizado, buffered (pH 7,0 ±0,1)
Formaldehído
(= 10% Formaline solution)
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Formaldehyde) 3,5 - 4,5 %
pH (20°C) 6,9 - 7,1
Methanol 0,5 - 1,5 %