Etanol 70% ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ethyl alcohol
98193.418EA 184 EUR
98193.418 98193.418_T
Etanol 70% ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Etanol
Precaución: CUIDADO : este alcohol no es de venta libre. Consúltenos.
Formula: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Pto. Ebullición: 78.3
Pto. de fusión: -117
Densidad: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Assay (V/V) 69.0-72.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm