VWR®, Microjeringas de HPLC, Rheodyne
Proveedor: VWR Collection
549-0534EA 58.4 EUR
549-0534 549-0535
VWR®, Microjeringas de HPLC, Rheodyne
Jeringas Jeringas para cromatografía
La excelente aguja fija dispone de punta pulida no afilada especial; su longitud específica y diámetro asegura un sellado completo, que evita daños en los cierres y el rotor de la aguja.
549-0534: con súper émbolo flexible.
La longitud que se muestra en la tabla de pedidos es la longitud de la aguja.