VWR®, Microjeringas estancas al gas
Proveedor: VWR Collection
549-0539EA 113 EUR
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Microjeringas estancas al gas
Jeringas Jeringas para cromatografía
Microjeringas sin aguja
El conector es de tipo Luer lock estándar y permite la conexión de equipos, como inyectores automáticos. Todas las piezas que están en contacto con la muestra están fabricadas con vidrio de borosilicato neutro y teflón. De esta manera se proporciona un excelente rendimiento y un entorno inerte de la muestra.
Interchangeable needles
549-0560 made from SUS304; 549-0565 made form chrome plated brass. 549-0560 needles for 1; 2,5; 5 and 10 ml gas-tight syringes. 549-0565 needles for 0,1 ml gas-tight syringes.
Puntas de PTFE
Proporciona un sellado hermético contra fugas tanto para líquidos como para gases.
Agujas 549-0560 para jeringas estancas de 1, 2,5, 5 y 10 ml. Agujas 549-0565 para jeringas estancas de 0,1 ml.
Información para pedidos: Las agujas se deben pedir por separado.