Plomo ≥99.95% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
45602.A1
45602.30
45602.A1EA
145
EUR
45602.A1
45602.30
Plomo ≥99.95% (metals basis), en polvo -100 mesh
Plomo
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-92-1
Molecular Formula: Pb
Physical Form: Atomized powder
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00134050
Formula:
Pb Pto. Ebullición: 1749 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 327,5 °C Densidad: 11,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134050 Núm. CAS: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 UN: 3077 ADR: 9,III |