Estaño ≥99.9999% (metals basis), piezas, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45481.06 45481.14 45481.22
45481.06EA 116 EUR
45481.06 45481.14 45481.22
Estaño ≥99.9999% (metals basis), piezas, Puratronic®
Estaño
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Silver-gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587