Cobre ≥99.9% (metals basis), polvo esférico -170+270 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
45544.A3 45544.22 45544.36
45544.A3EA 669 EUR
45544.A3 45544.22 45544.36
Cobre ≥99.9% (metals basis), polvo esférico -170+270 mesh
Cobre
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formula: Cu
MW: 63.55 g/mol
Pto. Ebullición: 2595
Pto. de fusión: 1083
Densidad: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010965
Núm. CAS: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,02545