4-Metilheptan-3-ol erythro + threo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20357.06
B20357.14
B20357.06EA
82.8
EUR
B20357.06
B20357.14
4-Metilheptan-3-ol erythro + threo ≥99%
4-Metilheptan-3-ol
Purity: 99%
CAS No.: 14979-39-6
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 98-99°/75mm
Beilstein Reference: 1733008
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004568
Formula:
C₈H₁₈O Pto. Ebullición: 98…99 °C (75 mmHg) Pto. de fusión: –123 °C Densidad: 0,830 Pto. de inflamación: 59 °C (138 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004568 Núm. CAS: 14979-39-6 EINECS: 239-058-9 UN: 1987 ADR: 3,III |