Etanol-D6, anhidro (99% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol etílico-D6
300680010 300680050
ACRO300680010EA 118 EUR
ACRO300680010 ACRO300680050
Etanol-D6, anhidro (99% D) para espectroscopia RMN
Etanol-D6
Formula: D₃CCD₂OD
MW: 52.02 g/mol
Pto. Ebullición: 78
Pto. de fusión: -114.5
Densidad: 0.892 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051020
Núm. CAS: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2
UN: 1170
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %