Etanol-D1 99.5+ atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol etílico-D1
166320250 166321000
ACRO166320250EA 84.3 EUR
ACRO166320250 ACRO166321000
Etanol-D1 99.5+ atom % D para espectroscopia RMN
Etanol-D1
Formula: C₂H₅DO
MW: 47.06 g/mol
Pto. Ebullición: 78
Pto. de fusión: –114.5 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Núm. CAS: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
UN: 1170
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %