Lactosa monohidrato, en polvo, EMPROVE® EXPERT JP, NF, BP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Milk sugar, Lactobiose
1.07656.9029 1.07656.9525
1.07656.9029EA 0 EUR
1.07656.9029 1.07656.9525
Lactosa monohidrato, en polvo, EMPROVE® EXPERT JP, NF, BP, Ph. Eur. suitable for use as excipient, SAFC®
Lactosa monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360.32 g/mol
Pto. de fusión: 223
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2