Lactosa monohidrato, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Milk sugar, Lactobiose
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07660.0250 1.07660.1000
1.07660.0250EA 59.4 EUR
1.07660.0250 1.07660.1000
Lactosa monohidrato, Millipore®
Lactosa monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Pto. de fusión: 223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2