Lactosa monohidrato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF suitable for use as excipient, para formación de tabletas, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08195.9029 1.08195.9525
1.08195.9029EA 0 EUR
1.08195.9029 1.08195.9525
Lactosa monohidrato, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, NF suitable for use as excipient, para formación de tabletas, SAFC®
Lactosa monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Pto. de fusión: 223 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2