Lactosa monohidrato, en polvo, EMPROVE® EXPERT JP, NF, BP, Ph. Eur. para producción biofarmacéutica, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Milk sugar, Lactobiose
1.37045.5000 1.37045.9029
1.37045.5000EA 631 EUR
1.37045.5000 1.37045.9029
Lactosa monohidrato, en polvo, EMPROVE® EXPERT JP, NF, BP, Ph. Eur. para producción biofarmacéutica, SAFC®
Lactosa monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360.32 g/mol
Pto. de fusión: 223
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2