Lactosa monohidrato, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Milk sugar, Lactobiose
24945.291EA 49.1 EUR
24945.291 24945.360
Lactosa monohidrato, GPR RECTAPUR®
Lactosa monohidrato
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
MW: 360.32 g/mol
Pto. de fusión: 223
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) 54.4 - 55.9 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Loss on drying (120°C) 4.0 - 5.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm