L(+)-Ramnosa monohidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
6-Desoxi-L(+)-manosa monohidrato
174080250
174081000
174085000
ACRO174080250EA
225
EUR
ACRO174080250
ACRO174081000
ACRO174085000
L(+)-Ramnosa monohidrato 99%
L(+)-Ramnosa monohidrato
Formula:
C₆H₁₂O₅·1H₂O MW: 182.17 g/mol Pto. de fusión: 91…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149363 Núm. CAS: 10030-85-0 EINECS: 222-793-4 Índice Merck: 12,08338 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 9.0 to 11.0 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤20 ppm |
HPLC | ≥98.5 % (ELSD) |
Residue after ignition | ≤0.2 % |