L(+)-Ramnosa monohidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
6-Desoxi-L(+)-manosa monohidrato
A16166.06
A16166.14
A16166.22
A16166.06EA
45.4
EUR
A16166.06
A16166.14
A16166.22
L(+)-Ramnosa monohidrato ≥99%
L(+)-Ramnosa monohidrato
Purity: 99%
CAS No.: 10030-85-0
Molecular Formula: C6H12O5.H2O
Formula Weight: 182.19 (164.17anhy)
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 5988592
Merck Reference: 14,8172
Optical Rotation: +8° (c=10 in water, 20h)
MDL No.: MFCD00149363
Formula:
C₆H₁₂O₅·1H₂O MW: 182,17 g/mol Pto. de fusión: 89…94 °C Densidad: 1,47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149363 Núm. CAS: 10030-85-0 EINECS: 222-793-4 Índice Merck: 14,8172 |