L(+)-Ramnosa monohidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: 6-Desoxi-L(+)-manosa monohidrato
A4336.0010 A4336.0100
A4336.0010EA 106 EUR
A4336.0010 A4336.0100
L(+)-Ramnosa monohidrato
L(+)-Ramnosa monohidrato
Formula: C₆H₁₂O₅·1H₂O
MW: 182,17 g/mol
Pto. de fusión: 85…95 °C
Densidad: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149363
Núm. CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Índice Merck: 12,08338