Dietil éter-trifluoruro de boro BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
427111000
427118000
427111000.EA
52.7
EUR
427111000.
427118000.
Dietil éter-trifluoruro de boro BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Dietil éter-trifluoruro de boro
Formula:
C₄H₁₀BF₃O MW: 141,93 g/mol Pto. Ebullición: 126 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1,12 g/cm³ Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013194 Núm. CAS: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN: 2604 ADR: 8,I Índice Merck: 13,01340 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to straw yellow Liquid |
Refractive index | 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm) |
Assay | 47.5 to 49 % (BF3) |
GC | ≥98.0 % |