Pentacarbonilhierro

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

412600250 412601000
ACRO412600250EA 48.8 EUR
ACRO412600250 ACRO412601000
Pentacarbonilhierro
Pentacarbonilhierro
Formula: C₅FeO₅
Pto. Ebullición: 103 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1,49 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011001
Núm. CAS: 13463-40-6
EINECS: 236-670-8
UN: 1994
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,05111

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Yellow-orange to brown Liquid (May contain particulate matter)
Infrared spectrum Conforms
Additional info Material may have to be filtered through glass wool before use. Keep residue moist, may be pyrophoric if allowed to dry.
GC ≥99.5 %
Color scale ≤50 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR