G148 disulfato para bioquímica
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Geneticin®
329400010 329400050
ACRO329400010EA 228 EUR
ACRO329400010 ACRO329400050
G148 disulfato para bioquímica
Disulfato G148
Formula: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692,72 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00058314
Núm. CAS: 108321-42-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
Potency ≥650 µg/mg