Reactivo de Fehling II
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
270790010 270790025
ACRO270790010EA 93.2 EUR
ACRO270790010 ACRO270790025
Reactivo de Fehling II
Reactivo de Fehling II
Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,24 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065391
Núm. CAS: 6381-59-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Solution contains 346 g C4H4O6KNa.4H2O + 100g NaOH/l H2O