Reactivo de Fehling II Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Fehling B solution
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
36019-1LEA 98.3 EUR
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
Reactivo de Fehling II Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Reactivo de Fehling II
Pto. Ebullición: 100 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: <0 °C
Densidad: 1,23…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012467
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Density (D 20/4) 1.23 - 1.25
Application test complying