Sodio silicato en solución acuosa, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
28079.363EA 113 EUR
28079.363 28079.320 28079.460
Sodio silicato en solución acuosa, TECHNICAL
Sodio silicato
Formula: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Densidad: 1,34 g/cm³
Número MDL: MFCD00003492
Núm. CAS: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
UN: 3266
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Silica 25.6 - 27.6 %
Sodium oxide 7.5 - 8.5 %