Ácido iodhídrico 47% estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ioduro de hidrógeno
Estabilización:
stab. with hypophosphorous acid 1,5%
36490.AE
36490.AP
36490.AEEA
87.6
EUR
36490.AE
36490.AP
Ácido iodhídrico 47% estabilizado ACS
Ácido iodhídrico
CAS No.: 10034-85-2
Molecular Formula: HI
Formula Weight: 127.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.50
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Merck Reference: 14,4776
UN No.: 1787
MDL No.: MFCD00011347
Formula:
HI Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa) Densidad: 1,50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011347 Núm. CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4776 |