Ácido iodhídrico 57% en solución acuosa estabilizado para análisis, destilado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ioduro de hidrógeno
Estabilización: estabilizado con ácido hipofosforoso 0,75 %
198370500 198372500 198370010
ACRO198370500EA 48.4 EUR
ACRO198370500 ACRO198372500 ACRO198370010
Ácido iodhídrico 57% en solución acuosa estabilizado para análisis, destilado
Ácido iodhídrico
Formula: HI
Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011347
Núm. CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to amber Solution (May darken on storage)
Stabilizer 0.75 % H3PO2
Titration with NaOH ≥55.0 %