Ácido iodhídrico 57% (w/w) en solución acuosa estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ioduro de hidrógeno
Estabilización:
1.5% stab. with hypophosphorous acid
L10410.22
L10410.36
L10410.22EA
43.6
EUR
L10410.22
L10410.36
Ácido iodhídrico 57% (w/w) en solución acuosa estabilizado
Ácido iodhídrico
CAS No.: 10034-85-2
Molecular Formula: HI
Formula Weight: 127.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.701
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 126-127°
Merck Reference: 14,4776
UN No.: 1787
MDL No.: MFCD00011347
Formula:
HI MW: 127.91 g/mol Pto. Ebullición: 126…127 °C Densidad: 1.701 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011347 Núm. CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8 II Índice Merck: 14,4776 |