Rifampicina
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
A2220.0001 A2220.0005
A2220.0001EA 85.1 EUR
A2220.0001 A2220.0005
Rifampicina
Rifampicina
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Pto. de fusión: 183…188 °C
Número MDL: MFCD00151389
Núm. CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Índice Merck: 12,08382