Rifampicina, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
557303-1 557303-5
557303-1EA 116 EUR
557303-1 557303-5
Rifampicina, Millipore®
Rifampicina
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Pto. de fusión: 183…188 °C
Número MDL: MFCD00151389
Núm. CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Índice Merck: 12,08382