Orceína, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
416570050 416570250 416571000
ACRO416570050EA 106 EUR
ACRO416570050 ACRO416570250 ACRO416571000
Orceína, puro
Orceína
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062310
Núm. CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 %
UV Lambda max 575 to 583 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.18