Orceína para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Orcein (from synthetic), Natural Red 28
B20294.03 B20294.06
B20294.03EA 35.6 EUR
B20294.03 B20294.06
Orceína para análisis
Orceína
CAS No.: 1400-62-0 Merck Reference: 14,6863 MDL No.: MFCD00062310
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062310
Núm. CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6
Índice Merck: 14,6863