Orceína, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
O7380-10G O7380-5G
O7380-10GEA 180 EUR
O7380-10G O7380-5G
Orceína, Sigma-Aldrich®
Orceína
Número MDL: MFCD00062310
Núm. CAS: 1400-62-0
EINECS: 215-750-6