Ácido clorhídrico 36,5 - 38,0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
33257.P6 33257.Q9
33257.P6EA 86.5 EUR
33257.P6 33257.Q9
Ácido clorhídrico 36,5 - 38,0% ACS
Ácido clorhídrico
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Density: 1.19 Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Pungent Boiling Point: 81.5-110° Solubility: Soluble in water, alcohol, ether and benzene Merck Reference: 14,4780 UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Acidizing petroleum wells, chemical intermediate, ore reduction, food processing, pickling and metal cleaning, general cleaning, and laboratory reagent
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 81,5…110 °C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,19
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,4780