Ácido clorhídrico ≥36,5% ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
87617.AK
87617.AU
87617.K4
87617.AKEA
108
EUR
87617.AK
87617.AU
87617.K4
Ácido clorhídrico ≥36,5% ≥99.999% (metals basis)
Ácido clorhídrico
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Density: 1.19
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 81.5-110°
Merck Reference: 14,4780
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formula:
HCl Pto. Ebullición: 81,5…110 °C Pto. de fusión: –30 °C Densidad: 1,19 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4780 |