Ácido iodhídrico 57% (w/w) en solución acuosa no estabilizado para análisis, destilado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ioduro de hidrógeno
198360500
198362500
198360010
ACRO198360500EA
66
EUR
ACRO198360500
ACRO198362500
ACRO198360010
Ácido iodhídrico 57% (w/w) en solución acuosa no estabilizado para análisis, destilado
Ácido iodhídrico
Formula:
HI Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa) Densidad: 1,7 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011347 Núm. CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark red-brown Solution |
Titration with NaOH | ≥55.0 % |