Ácido iodhídrico 55% in water no estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ioduro de hidrógeno
411840500 411842500
ACRO411840500EA 79.7 EUR
ACRO411840500 ACRO411842500
Ácido iodhídrico 55% in water no estabilizado ACS
Ácido iodhídrico
Formula: HI
Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,7 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011347
Núm. CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red-brown Solution
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 55.0 to 58.0 %
Chloride and Bromide ≤0.05 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Free Iodine (I2) ≤0.75 %