Ácido iodhídrico 55 - 58% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ioduro de hidrógeno
36484.AD
36484.AP
36484.AY
36484.ADEA
70.4
EUR
36484.AD
36484.AP
36484.AY
Ácido iodhídrico 55 - 58% ACS
Ácido iodhídrico
Suitable for use in methoxyl determinations.
Used as catalyst for the conversion of primary alcohol to alkyl halide.
Precaución: Light sensitive liquid.
Formula:
HI Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa) Densidad: 1,701 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011347 Núm. CAS: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN: 1787 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4776 |
Resultados test especificaciones
Assay (Unspecified) | 55.0 - 58.0% |
Residue on Ignition | Max. 0.01% |
Impurity Content, Chloride and Bromide (as Cl) | Max. 0.05% |
Impurity Content, Fe | Max. 0.001% |
Impurity Content, I₂ | Max. 0.75% |
Impurity Content, PO₄ | Max. 0.001% |
Impurity Content, SO₄ | Max. 0.005% |
Trace Metals (as Pb) | Max. 0.001% |