Ácido iodhídrico 57%, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00344.0250 1.00344.1000
1.00344.0250EA 269 EUR
1.00344.0250 1.00344.1000
Ácido iodhídrico 57%, EMSURE® para análisis, Supelco®
Ácido iodhídrico
Formula: HI
Pto. Ebullición: 127 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011347
Núm. CAS: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C (External MSDS)
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.70 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (13 g/l, H2O, 20 °C)